Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human MyD88 siRNA
Blocks transcription and translation of MyD88 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002459 |
---|---|
Cell Lines Tested | 293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | MYD88 |
ID gene (immissione) | 4615 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16079191
|
enQuireBio™
QX25-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16069191
|
enQuireBio™
QX25-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002459 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
4615 | |
MYD88D, Myeloid differentiation primary response protein, Toll-Receptor Signaling Cascade | |
Lyophilized |
293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen. | |
MYD88 | |
siRNA | |
Human |