Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR3 siRNA
Blocks transcription and translation of TLR3 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso NP_003256.1
Cell Lines Tested A549 Human Adenocarcinoma cells from Basal Alveolar Epithelium.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene TLR3
ID gene (immissione) 7098
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16019211
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX31-2NMOL
2 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16009211
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX31-10NMOL
10 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_003256.1
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
7098
TLR-3, Toll-like Receptor 3, CD283
Lyophilized
A549 Human Adenocarcinoma cells from Basal Alveolar Epithelium.
TLR3
siRNA