Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR4 siRNA
Blocks transcription and translation of TLR4 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_612564 |
---|---|
Cell Lines Tested | HepG2 Human Carcinoma Cells from Liver. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | TLR4 |
ID gene (immissione) | 7099 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16099201
|
enQuireBio™
QX30-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16089201
|
enQuireBio™
QX30-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_612564 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
7099 | |
TLR-4, Toll-like Receptor 4, CD284 | |
Lyophilized |
HepG2 Human Carcinoma Cells from Liver. | |
TLR4 | |
siRNA | |
Human |