Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human VEGF siRNA
Blocks transcription and translation of VEGF from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_003367 |
---|---|
Cell Lines Tested | Pc-3 Human Prostate Adenocarcinoma Cells. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | VEGFA |
ID gene (immissione) | 7422 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16059191
|
enQuireBio™
QX24-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049191
|
enQuireBio™
QX24-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_003367 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
7422 | |
MVCD1, VPF, VEGFA, VEGF-A | |
Lyophilized |
Pc-3 Human Prostate Adenocarcinoma Cells. | |
VEGFA | |
siRNA | |
Human |