Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Mouse Apoptosis regulator BAX siRNA
Codice prodotto. 16039261
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 nmol
2 nmol
Dimensione della confezione:
10nmol
2nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16039261 2 nmol 2nmol
16029261 10 nmol 10nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16039261 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QX92nmol
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Blocks transcription and translation of Apoptosis regulator BAX from Mouse.
Specifica
Numero di accesso NP_031553
Cell Lines Tested DC-1 Mouse Dendritic Cells.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene Bax
ID gene (immissione) 12028
Product Type siRNA
Quantità 2 nmol
Sinonimo BCL2L4
Target Mouse
Forma Lyophilized