Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Mouse Apoptosis regulator BAX siRNA
Blocks transcription and translation of Apoptosis regulator BAX from Mouse.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_031553 |
---|---|
Cell Lines Tested | DC-1 Mouse Dendritic Cells. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | Bax |
ID gene (immissione) | 12028 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16039261
|
enQuireBio™
QX9-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16029261
|
enQuireBio™
QX9-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_031553 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
12028 | |
BCL2L4 | |
Lyophilized |
DC-1 Mouse Dendritic Cells. | |
Bax | |
siRNA | |
Mouse |