missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Rat Apoptosis regulator Bcl-2 siRNA
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_058689 |
| Cell Lines Tested | Pc12 Pheochromocytoma Cells of the Rat Adrenal Gland (Medulla). |
| Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Simbolo del gene | Bcl2 |
| ID gene (immissione) | 24224 |
| Product Type | siRNA |
| Quantità | 2 nmol |
| Sinonimo | Bcl-2, PPP1R50 |
| Target | Rat |
| Forma | Lyophilized |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?