Learn More
Gilac™ Translucent Airtight Box with Blue Lid
Codice prodotto. 17918991
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 L
0.8 L
1.2 L
2 L
4 L
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17918991 8 L Pezzo
17968901 0.4 L Pezzo
17998851 0.8 L Pezzo
17928581 1.2 L Pezzo
17978461 2 L Pezzo
17968971 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17918991 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G604520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.88€
    10.49€ / pezzi 1
    Risparmia 4.39€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Translucent Airtight Box with Blue Lid is suitable for food contact, and its rounded corners facilitate cleaning. The content is visible and recognizable.
  • Translucent airtight box with blue lid suitable for food contact.
  • It is made up of a transparent polypropylene base allowing the contents to be visible and recognizable.
  • Rounded corners to facilitate cleaning and limit retention areas.
  • Blue soft cover, guaranteeing a perfect seal.
  • Light, very resistant and suitable for food contact.
  • Box for preserving food and its flavours while preserving the contents from external odours.
  • Dishwasher safe.
  • Stackable with its lid, discover the complete range made up of 6 formats ranging from 0.4 L to 8 L depending on your needs.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 8 L
Colore chiusura Blue
Tipo di chiusura Airtight Lid
Colore Translucent
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Product Type Airtight Box
Sovrapponibile Yes
Dimensioni (L x P x A) 300 x 220 x 155 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.1 in.