Learn More
Gilac™ Translucent Airtight Box with Blue Lid
Codice prodotto. 17998851
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 L
0.8 L
1.2 L
2 L
4 L
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17998851 0.8 L Pezzo
17968901 0.4 L Pezzo
17928581 1.2 L Pezzo
17978461 2 L Pezzo
17968971 4 L Pezzo
17918991 8 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17998851 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G604120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.75€
    3.14€ / pezzi 1
    Risparmia 1.61€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Translucent Airtight Box with Blue Lid is suitable for food contact, and its rounded corners facilitate cleaning. The content is visible and recognizable.
  • Translucent airtight box with blue lid suitable for food contact.
  • It is made up of a transparent polypropylene base allowing the contents to be visible and recognizable.
  • Rounded corners to facilitate cleaning and limit retention areas.
  • Blue soft cover, guaranteeing a perfect seal.
  • Light, very resistant and suitable for food contact.
  • Box for preserving food and its flavours while preserving the contents from external odours.
  • Dishwasher safe.
  • Stackable with its lid, discover the complete range made up of 6 formats ranging from 0.4 L to 8 L depending on your needs.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 0.8 L
Colore chiusura Blue
Tipo di chiusura Airtight Lid
Colore Translucent
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Product Type Airtight Box
Sovrapponibile Yes
Dimensioni (L x P x A) 150 x 105 x 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 105 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.