Learn More
Yorlab™ Crogioli traslucidi
Codice prodotto. 12867723
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
29mm
38mm
43mm
57 mm
67 mm
82 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12867723 38mm Pezzo
12857723 29mm Pezzo
12897733 43mm Pezzo
12897723 57 mm Pezzo
12807733 67 mm Pezzo
12817733 82 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12867723 Fornitore Yorlab™ N. del fornitore 10444/16
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Colore Translucent
Materiale Silica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 38mm
Altezza (sistema metrico) 19mm
Product Type Crogiolo