Learn More
Crogioli traslucidi
Specifica
Specifica
| Colore | Traslucido |
| Materiale | Silice |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 57 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 37 mm |
| Product Type | Crogiolo |