Learn More
Crogioli traslucidi
26.20€ - 83.50€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Materiale | Silica |
Product Type Specs | Crucible |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12857723
|
Yorlab
10444/15 |
29mm |
26.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12867723
|
Yorlab
10444/16 |
38mm |
32.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12897733
|
Yorlab
10446/11 |
43mm |
64.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12897723
|
Yorlab
10444/19 |
57 mm |
43.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12807733
|
Yorlab
10444/20 |
67 mm |
52.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12817733
|
Yorlab
10444/21 |
82 mm |
83.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Translucent | |
Silica | |
Crucible |