Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie graduate traslucide
Codice prodotto. 11571933 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11571933 500 ml pezzi 10
11561933 250 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11571933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.55€
    26.95€ / pezzi 10
    Risparmia 3.60€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Use these bottles for a variety of applications. Fisherbrand™ Translucent Graduated Bottles are leak proof and offer excellent chemical resistance.
  • HDPE closure
  • Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 45 mm
Include Chiusura a vite in polipropilene
Materiale HDPE
N. per confezione Confezione da 12
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Bottiglia a collo largo