Descrizione
- Clear general purpose bottles
- Polypropylene screw closure
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Include | Chiusura a vite in polipropilene blu |
| Materiale | HDPE |
| N. per confezione | Confezione da 6 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Dimensione chiusura | 70/R3 mm |
| Vedi altri risultati |