Descrizione
- Clear general purpose bottles
- Blue polypropylene screw closure
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni generiche in laboratorio |
| Include | Chiusura a vite in polipropilene |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | Confezione da 5 |
| Colore chiusura | Blu |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Vedi altri risultati |