Learn More
Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured Silicone Tubing
Codice prodotto. 11728138 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
16.0 mm
19.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
4.8 mm
5.6 mm
6.4 mm
8 mm
11.2 mm
11.9 mm
12.8 mm
14.4 mm
15.9 mm
16 mm
17.6 mm
20.8 mm
22.4 mm
25.4 mm
Pressione massima:
0.5 bar
1 bar
1.5 bar
1bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Pressione massima Overall Length (Metric) unitSize
11728138 6.4 mm 11.2 mm 1bar 5 m Pezzo
11748088 0.5 mm 2.1 mm 2 bar 25 m Pezzo
11788168 12.8 mm 17.6 mm 0.5 bar 25 m Pezzo
11708178 16 mm 20.8 mm 0.5 bar 25 m Pezzo
11798108 3.2 mm 4.8 mm 0.5 bar 25 m Pezzo
11758118 4.8 mm 6.4 mm 0.5 bar 25 m Pezzo
11738118 4 mm 5.6 mm 0.5 bar 25 m Pezzo
11798128 6.4 mm 8 mm 0.5 bar 25 m Pezzo
11763974 6 mm 11.9 mm 40 bar 25 m Pezzo
11768148 8 mm 11.2 mm 0.5 bar 25 m Pezzo
11788148 8 mm 12.8 mm 1 bar 25 m Pezzo
11708158 8 mm 14.4 mm 1.5 bar 25 m Pezzo
11773974 8 mm 14.4 mm 35 bar 25 m Pezzo
11783974 9.5 mm 15.9 mm 30 bar 25 m Pezzo
11728158 9.6 mm 12.8 mm 0.5 bar 25 m Pezzo
11748158 9.6 mm 14.4 mm 1 bar 25 m 25m
11748168 9.6 mm 16 mm 1 bar 25 m Pezzo
11758138 6.4 mm 12.8 mm 1 bar 25 m Pezzo
11728178 16.0 mm 22.4 mm 1 bar 25 m Pezzo
11708188 19.2 mm 25.4 mm 0.5 bar 25 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11728138
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tubo da utilizzare in ambito farmaceutico e delle biotecnologie, nel pompaggio peristaltico e in applicazioni alimentari. I tubi in silicone polimerizzato al platino traslucido Fisherbrand™ sono inodori, atossici e dotati di straordinaria resistenza al calore.
  • Autoclavable
  • Non-yellowing
  • High gloss finish
  • Excellent quality
  • Highly hydrophobic
  • No peroxide byproducts
  • High tear strength as standard
  • Extended life in Peristaltic pumps
  • Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, BFR and WRAS approved
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 11.2 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Pressione massima 1bar