Learn More
- Home
- Products
- Tubing
- Rubber and Silicone Tubing
- Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured Silicone Tubing
Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured Silicone Tubing
Codice prodotto. 11728158 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
16.0 mm
19.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
4.8 mm
5.6 mm
6.4 mm
8 mm
11.2 mm
11.9 mm
12.8 mm
14.4 mm
15.9 mm
16 mm
17.6 mm
20.8 mm
22.4 mm
25.4 mm
Pressione massima:
0.5 bar
1 bar
1.5 bar
1bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
Pezzo
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11728158 | 9.6 mm | 12.8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11728138 | 6.4 mm | 11.2 mm | 1bar | 5 m | Pezzo |
| 11748088 | 0.5 mm | 2.1 mm | 2 bar | 25 m | Pezzo |
| 11788168 | 12.8 mm | 17.6 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11708178 | 16 mm | 20.8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11798108 | 3.2 mm | 4.8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11758118 | 4.8 mm | 6.4 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11738118 | 4 mm | 5.6 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11798128 | 6.4 mm | 8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11763974 | 6 mm | 11.9 mm | 40 bar | 25 m | Pezzo |
| 11768148 | 8 mm | 11.2 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11788148 | 8 mm | 12.8 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11708158 | 8 mm | 14.4 mm | 1.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11773974 | 8 mm | 14.4 mm | 35 bar | 25 m | Pezzo |
| 11783974 | 9.5 mm | 15.9 mm | 30 bar | 25 m | Pezzo |
| 11748158 | 9.6 mm | 14.4 mm | 1 bar | 25 m | 25m |
| 11748168 | 9.6 mm | 16 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11758138 | 6.4 mm | 12.8 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11728178 | 16.0 mm | 22.4 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11708188 | 19.2 mm | 25.4 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Codice prodotto.
11728158
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
51.04 EUR valido fino al 2026-03-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28077" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28077" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Autoclavable
- Non-yellowing
- High gloss finish
- Excellent quality
- Highly hydrophobic
- No peroxide byproducts
- High tear strength as standard
- Extended life in Peristaltic pumps
- Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, BFR and WRAS approved |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.6 mm |
| Materiale | Silicone al platino |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12.8 mm |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per il settore biologico, farmaceutico, biotecnologico, aerospaziale, lavorazioni a caldo |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Colore | Semitrasparente |
| Flexibility | Flessibile |
| Pressione massima | 0.5 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | da -40 a 200 °C |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |