Learn More
- Home
- Products
- Tubing
- Rubber and Silicone Tubing
- Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured Silicone Tubing
Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured Silicone Tubing
Codice prodotto. 11758118 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
16.0 mm
19.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
4.8 mm
5.6 mm
6.4 mm
8 mm
11.2 mm
11.9 mm
12.8 mm
14.4 mm
15.9 mm
16 mm
17.6 mm
20.8 mm
22.4 mm
25.4 mm
Pressione massima:
0.5 bar
1 bar
1.5 bar
1bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
Pezzo
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11758118 | 4.8 mm | 6.4 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11728138 | 6.4 mm | 11.2 mm | 1bar | 5 m | Pezzo |
| 11748088 | 0.5 mm | 2.1 mm | 2 bar | 25 m | Pezzo |
| 11788168 | 12.8 mm | 17.6 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11708178 | 16 mm | 20.8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11798108 | 3.2 mm | 4.8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11738118 | 4 mm | 5.6 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11798128 | 6.4 mm | 8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11763974 | 6 mm | 11.9 mm | 40 bar | 25 m | Pezzo |
| 11768148 | 8 mm | 11.2 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11788148 | 8 mm | 12.8 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11708158 | 8 mm | 14.4 mm | 1.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11773974 | 8 mm | 14.4 mm | 35 bar | 25 m | Pezzo |
| 11783974 | 9.5 mm | 15.9 mm | 30 bar | 25 m | Pezzo |
| 11728158 | 9.6 mm | 12.8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11748158 | 9.6 mm | 14.4 mm | 1 bar | 25 m | 25m |
| 11748168 | 9.6 mm | 16 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11758138 | 6.4 mm | 12.8 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11728178 | 16.0 mm | 22.4 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11708188 | 19.2 mm | 25.4 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11758118
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Autoclavable
- Non-yellowing
- High gloss finish
- Excellent quality
- Highly hydrophobic
- No peroxide byproducts
- High tear strength as standard
- Extended life in Peristaltic pumps
- Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, BFR and WRAS approved |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.8 mm |
| Materiale | Platinum-cured Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.4 mm |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace, hot work |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Colore | Semitrasparente |
| Flexibility | Flessibile |
| Pressione massima | 0.5 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200°C |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |