Learn More
- Home
- Products
- Tubing
- Rubber and Silicone Tubing
- Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured Silicone Tubing
Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured Silicone Tubing
Codice prodotto. 11798128 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
16.0 mm
19.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
4.8 mm
5.6 mm
6.4 mm
8 mm
11.2 mm
11.9 mm
12.8 mm
14.4 mm
15.9 mm
16 mm
17.6 mm
20.8 mm
22.4 mm
25.4 mm
Pressione massima:
0.5 bar
1 bar
1.5 bar
1bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
Pezzo
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11798128 | 6.4 mm | 8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11728138 | 6.4 mm | 11.2 mm | 1bar | 5 m | Pezzo |
| 11748088 | 0.5 mm | 2.1 mm | 2 bar | 25 m | Pezzo |
| 11788168 | 12.8 mm | 17.6 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11708178 | 16 mm | 20.8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11798108 | 3.2 mm | 4.8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11758118 | 4.8 mm | 6.4 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11738118 | 4 mm | 5.6 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11763974 | 6 mm | 11.9 mm | 40 bar | 25 m | Pezzo |
| 11768148 | 8 mm | 11.2 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11788148 | 8 mm | 12.8 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11708158 | 8 mm | 14.4 mm | 1.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11773974 | 8 mm | 14.4 mm | 35 bar | 25 m | Pezzo |
| 11783974 | 9.5 mm | 15.9 mm | 30 bar | 25 m | Pezzo |
| 11728158 | 9.6 mm | 12.8 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
| 11748158 | 9.6 mm | 14.4 mm | 1 bar | 25 m | 25m |
| 11748168 | 9.6 mm | 16 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11758138 | 6.4 mm | 12.8 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11728178 | 16.0 mm | 22.4 mm | 1 bar | 25 m | Pezzo |
| 11708188 | 19.2 mm | 25.4 mm | 0.5 bar | 25 m | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Codice prodotto.
11798128
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
- Autoclavable
- Non-yellowing
- High gloss finish
- Excellent quality
- Highly hydrophobic
- No peroxide byproducts
- High tear strength as standard
- Extended life in Peristaltic pumps
- Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, BFR and WRAS approved |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | Platinum-cured Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace, hot work |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Colore | Semitrasparente |
| Flexibility | Flessibile |
| Pressione massima | 0.5 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200°C |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |