Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in MDPE traslucide
Codice prodotto. 11553242 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11553242
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie per uso generico per campionamento e conservazione dei liquidi. Le bottiglie in MDPE traslucide Fisherbrand™ sono a tenuta ermetica e offrono un'eccellente resistenza chimica. Autoclavabili con tappo allentato, ideali per applicazioni di laboratorio generiche.
  • Clear general purpose bottles
  • Polypropylene screw closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Colore Semitrasparente
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Include Polypropylene screw closure
Materiale MDPE
N. per confezione 5
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 148 mm
Product Type Bottiglia per uso generico
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 58/R3 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Vite