Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Include | Polypropylene screw closure |
| Materiale | MDPE |
| N. per confezione | 10 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 82 mm |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Vedi altri risultati |