Learn More
Cole-Parmer™ Contenitori per campioni in polipropilene traslucido
Codice prodotto. 11784963 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11784963 120 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11784963 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0604940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    73.88€ / pezzi 100
    Risparmia 32.12€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these rugged containers for a variety of storage applications. Cole-Parmer™ Graduated Sample Containers tolerate strong acids, alkalies and most organic solvents.
Graduated polypropylene (PP) containers are translucent, unbreakable and chemical-resistant. Full-turn screw thread provides leakproof seal. Choose from sterile or non-sterile versions; sterile containers are individually bagged. Containers come with identification labels and color-coded HDPE caps (green: sterile; white: non-sterile).
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Specifica
Product Type Contenitori per campioni
Closure Included Sì
Graduated Sì
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 120 ml
Colore chiusura Verde
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Tappo a vite
Colore Traslucido
Diametro (sistema metrico) 63.5 mm
Altezza (sistema metrico) 76.2 mm
Include Tappo a vite
N. per confezione 100/conf.