Learn More
BRAND™ Connettore a Y in polipropilene semitrasparente
Codice prodotto. 12110062 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10 to 11 mm tubing I.D.
3 mm tubing I.D.
4 to 5 mm tubing I.D.
8 to 9 mm tubing I.D.
Diametro interno provette da 6 a 7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 12110062
Marca: BRAND™ 152903
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene semitrasparente. Per tre provette con stelo e bracci a forma di Y.
  • In polipropilene semitrasparente
  • Per 3 provette dello stesso diametro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Overall Length (Metric) 35 mm
Dimensioni dei tubi 4 to 5 mm tubing I.D.
Larghezza (sistema metrico) 21 mm
Forma Y
Colore Semitrasparente
Product Type Tubing Connector