Learn More
Masterflex™ Translucent PTFE Microbore Tubing
Codice prodotto. 15342437
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.042 mm
1.3208 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.066 mm
1.9304 mm
Dimensione della confezione:
100ft
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
15342437 0.042 mm 0.066 mm 100ft
15385775 0.042 mm 0.066 mm Pezzo
12716278 1.3208 mm 1.9304 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15342437 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0641741
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cole-Parmer Translucent PTFE Microbore Tubing, Diameter Inner: 0.052 mm, Diameter Outer: 0.076 mm, For Use With: Used in extreme temperatures and in harsh chemical environments, Maximum Pressure: 4000 psi, Max. Operating Temperature: -240 deg.C to +260 deg.C, Min. Operating Temperature: -240 deg.C
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0016 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.042 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.002 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.066 mm
Da utilizzare con (applicazione) Used in extreme temperatures and in harsh chemical environments
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Colore Semitrasparente
Pressione massima 4000 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) -240°C to +260°C
Product Type Microbore Tubing