Learn More
Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino
Codice prodotto. 11718118 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
12.8 mm
16 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
22.4 mm
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
5 M
5m
Pezzo
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
11718118 3.2 mm 6.4 mm 25 m Pezzo
11998199 1.6 mm 3.2 mm 5 m 5m
11988199 0.5 mm 2.1 mm 5 m 5m
11718178 16 mm 22.4 mm 5 m Pezzo
11768088 0.8 mm 2.4 mm 25 m Pezzo
11788088 1.6 mm 3.2 mm 25 m Pezzo
11758088 0.8 mm 2.4 mm 5 m Pezzo
11778108 2.4 mm 4 mm 25 m Pezzo
11788108 3.2 mm 4.8 mm 5 m Pezzo
11768128 4.8 mm 8 mm 5 m Pezzo
11708118 3.2 mm 6.4 mm 5 m Pezzo
11778128 4.8 mm 8 mm 25 m 25m
11768108 2,4 mm 4 mm 5 m Pezzo
11748118 4.8 mm 6.4 mm 5 m Pezzo
11708138 6.4 mm 9.6 mm 5 m Pezzo
11778148 8 mm 12.8 mm 5 m 5 M
11718138 6.4 mm 9.6 mm 25 m 25m
11758168 12.8 mm 16 mm 5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11718118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.71€
    135.00€ / pezzi 1
    Risparmia 221.71€
    62% Sconto
Ver todas las promociones
In stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tubo da utilizzare in ambito farmaceutico e delle biotecnologie, nel pompaggio peristaltico e in applicazioni alimentari. I tubi in silicone polimerizzato al platino semitrasparente Fisherbrand™ sono inodori, atossici e dotati di straordinaria resistenza al calore.
  • Semitrasparente
  • Non ingiallisce
  • Nessun sottoprodotto del perossido
  • Elevata resistenza allo strappo
  • Finitura lucida
  • Qualità eccellente
  • Altamente idrofobico
  • Durata prolungata nelle pompe peristaltiche
Especificaciones
Certificazione/Conformità FDA, BFR and WRAS approved
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Materiale Silicone e platino
Diametro (sistema metrico) esterno 6.4 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Settore biologico, farmaceutico, biotecnologico, aerospaziale, lavorazioni a caldo
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) da -40 a 200 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.