Learn More
Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
- Semitrasparente
- Non ingiallisce
- Nessun sottoprodotto del perossido
- Elevata resistenza allo strappo
- Finitura lucida
- Qualità eccellente
- Altamente idrofobico
- Durata prolungata nelle pompe peristaltiche
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, BFR and WRAS approved |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Materiale | Silicone e platino |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12.8 mm |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2.4 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Settore biologico, farmaceutico, biotecnologico, aerospaziale, lavorazioni a caldo |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Sterilità | Sterili |
| Vedi altri risultati |