Learn More
Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino
Codice prodotto. 11998199 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
12.8 mm
16 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
22.4 mm
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
5 M
5m
Pezzo
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
11998199 1.6 mm 3.2 mm 5 m 5m
11988199 0.5 mm 2.1 mm 5 m 5m
11718178 16 mm 22.4 mm 5 m Pezzo
11768088 0.8 mm 2.4 mm 25 m Pezzo
11788088 1.6 mm 3.2 mm 25 m Pezzo
11758088 0.8 mm 2.4 mm 5 m Pezzo
11778108 2.4 mm 4 mm 25 m Pezzo
11788108 3.2 mm 4.8 mm 5 m Pezzo
11718118 3.2 mm 6.4 mm 25 m Pezzo
11768128 4.8 mm 8 mm 5 m Pezzo
11708118 3.2 mm 6.4 mm 5 m Pezzo
11778128 4.8 mm 8 mm 25 m 25m
11768108 2,4 mm 4 mm 5 m Pezzo
11748118 4.8 mm 6.4 mm 5 m Pezzo
11708138 6.4 mm 9.6 mm 5 m Pezzo
11778148 8 mm 12.8 mm 5 m 5 M
11718138 6.4 mm 9.6 mm 25 m 25m
11758168 12.8 mm 16 mm 5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 11998199
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Tubo da utilizzare in ambito farmaceutico e delle biotecnologie, nel pompaggio peristaltico e in applicazioni alimentari. I tubi in silicone polimerizzato al platino semitrasparente Fisherbrand™ sono inodori, atossici e dotati di straordinaria resistenza al calore.
  • Semitrasparente
  • Non ingiallisce
  • Nessun sottoprodotto del perossido
  • Elevata resistenza allo strappo
  • Finitura lucida
  • Qualità eccellente
  • Altamente idrofobico
  • Durata prolungata nelle pompe peristaltiche
Specifications
Certificazione/Conformità Approvazioni FDA, BFR e WRAS
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Silicone e platino
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Settore biologico, farmaceutico, biotecnologico, aerospaziale, lavorazioni a caldo
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) da -40 a 200 °C