Learn More
Fisherbrand™ Tappi in silicone translucidi
Codice prodotto. 11507662 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom unitSize
11507662 10 mm pezzi 20
11517662 11 mm pezzi 10
11537662 15 mm pezzi 10
11557662 19 mm pezzi 5
11567662 21 mm pezzi 5
11587662 25 mm pezzi 2
11577662 23 mm pezzi 5
11597662 27 mm pezzi 2
11507672 29 mm pezzi 2
11527672 33 mm pezzi 2
11537672 35 mm Pezzo
11547672 37 mm Pezzo
11557672 39 mm Pezzo
11567672 41 mm Pezzo
11587672 45 mm Pezzo
11547652 4 mm pezzi 50
11557652 5 mm pezzi 50
11517682 57 mm Pezzo
11527682 62 mm Pezzo
11537682 67 mm Pezzo
11547682 71 mm Pezzo
11577652 7 mm pezzi 50
11597652 9 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 11507662
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevents liquid chemical leaks or escape from container.
  • Non-toxic, translucent
  • Temperature range -60°C to 200°C
  • High electrical resistance
  • High resistance to many chemicals including ozone
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Quantità Confezione da 20
Temperature Range (Metric) Da –60 a 200 °C
Colore Traslucido
Diameter (Metric) Bottom 10 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 12.5 mm
Materiale Silicone
Product Type Tappo