Learn More
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Codice prodotto. 11756599 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11756599 12 mm Pezzo
11746599 9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11756599
Spedizione stimata: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing high tear strength tubing for the laboratory. Fisherbrand™ Translucent Silicone Tubing is available in a comprehensive range of sizes.
  • Autoclavable
  • Non-yellowing
  • High gloss finish
  • Excellent quality
  • Extended life in Peristaltic pumps
  • Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, BFR and WRAS approved
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (Metric) 4 m