Learn More
- Home
- Products
- Tubing
- Rubber and Silicone Tubing
- Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Codice prodotto. 11773845 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
5m
Pezzo
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | Pezzo |
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | Pezzo |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | Pezzo |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | Pezzo |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | Pezzo |
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | Pezzo |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | Pezzo |
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | Pezzo |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | Pezzo |
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | Pezzo |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | Pezzo |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | Pezzo |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | Pezzo |
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5m |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | Pezzo |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | Pezzo |
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | Pezzo |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | Pezzo |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | Pezzo |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | Pezzo |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | Pezzo |
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | Pezzo |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Produktkod.
11773845
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
54.25€
21.75€ / pezzi 1
Risparmia 32.50€
59% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beskrivning
- Translucent silicone tubing
- FDA compliant (food)
Specifikationer
Specifikationer
| Certificazione/Conformità | FDA, BFR and WRAS approved |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Da utilizzare con | Pompe peristaltiche |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceutical , biotechnology, transfer sterile fluids |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Sterilità | Sterili |
| Colore | Semitrasparente |
| Flexibility | Flessibile |
| Max. Operating Temperature (Metric) | da -40 a 250 °C |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?