Learn More
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Codice prodotto. 11783855 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
5m
Pezzo
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Overall Length (Metric) unitSize
11783855 5 mm 8 mm 5 m 5m
11773416 10 mm 14 mm 25 m Pezzo
11758705 1 mm 3 mm 25 m 25m
11713855 10 mm 14 mm 5 m Pezzo
11806303 10 mm 15 mm 5 m Pezzo
11743845 1 mm 3 mm 5 m Pezzo
11753845 2 mm 6 mm 5 m Pezzo
11768705 2 mm 6 mm 25 m Pezzo
11778705 3 mm 6 mm 25 m Pezzo
11783845 3 mm 7 mm 5 m Pezzo
11763845 3 mm 6 mm 5 m Pezzo
11876293 4 mm 10 mm 5 m Pezzo
11798705 4 mm 6 mm 25 m Pezzo
11773845 4 mm 6 mm 5 m Pezzo
11763406 5 mm 8 mm 25 m Pezzo
11886293 6 mm 12 mm 5 m Pezzo
11723416 6 mm 9 mm 25 m Pezzo
11793845 6 mm 9 mm 5 m Pezzo
11743416 7 mm 10 mm 25 m Pezzo
11733416 6 mm 12 mm 25 m Pezzo
11703855 7 mm 10 mm 5 m Pezzo
11753416 8 mm 12 mm 25 m Pezzo
11793855 8 mm 12 mm 5 m Pezzo
11763416 8 mm 14 mm 25 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 11783855
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tubi per pompe peristaltiche. I tubi in silicone traslucidi Fisherbrand™ sono ideali per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento sterile di fluidi.
  • Translucent silicone tubing
  • FDA compliant (food)
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, BFR and WRAS approved
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 1,5 mm
Da utilizzare con Pompe peristaltiche
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical , biotechnology, transfer sterile fluids
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) da -40 a 250 °C