Learn More
- Home
- Products
- Tubing
- Rubber and Silicone Tubing
- Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Codice prodotto. 11793855 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
5m
Pezzo
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | Pezzo |
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | Pezzo |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | Pezzo |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | Pezzo |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | Pezzo |
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | Pezzo |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | Pezzo |
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | Pezzo |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | Pezzo |
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | Pezzo |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | Pezzo |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | Pezzo |
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | Pezzo |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | Pezzo |
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5m |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | Pezzo |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | Pezzo |
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | Pezzo |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | Pezzo |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | Pezzo |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | Pezzo |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | Pezzo |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Codice prodotto.
11793855
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Usa il codice promozionale 28038
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11.30 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Translucent silicone tubing
- FDA compliant (food)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, BFR and WRAS approved |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con | Pompe peristaltiche |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceutical , biotechnology, transfer sterile fluids |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Sterilità | Sterili |
| Colore | Semitrasparente |
| Flexibility | Flessibile |
| Max. Operating Temperature (Metric) | da -40 a 250 °C |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |