Learn More
Masterflex™ Tubo microbore traslucido Tygon
Codice prodotto. 15154499 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.51 mm
0.76 mm
1.27 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
30m
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15154499 0.51 mm 1 rotolo
15283647 0.76 mm Pezzo
15249124 1.27 mm 30m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15154499 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0641901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    94.25€ / 1 rotoli
    Risparmia 13.75€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this microbore tubing for general laboratory and pharmaceutical use, especially with precision injection or dispensing applications. Tygon™ Microbore Tubing is excellent for low-flow peristaltic pump applications.
Use this microbore tubing for general laboratory and pharmaceutical use, especially with precision injection or dispensing applications. TygonTM Microbore Tubing is excellent for low-flow peristaltic pump applications.
Tubing is extremely flexible and crystal clear. Non-toxic, nonpyrogenic and biocompatible tubing for a variety of laboratory applications.
  • Resin meets USP Class VI requirements
  • Temperature range: -31 to 85°C
  • Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme ai requisiti USP Classe VI
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 0.51 mm
Materiale Tygon ND-100-80
Diametro (sistema metrico) esterno 1.52 mm
Overall Length (Metric) 30.48 m
Da utilizzare con (applicazione) Uso generico per laboratorio e settore farmaceutico, soprattutto con applicazioni di erogazione o iniezione di precisione, eccellente inoltre per le applicazioni con pompe peristaltiche a bassa velocità.
Min. Operating Temperature (Metric) Da –31 a 85 °C
Quantità confezione 1 Pack
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) Da –31 a 85 °C