Learn More
B Braun™ Transofix™ Transfer Set
Codice prodotto. 10183742
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
10183742 Clear pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10183742 Fornitore B Braun™ N. del fornitore 4090500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Transofix™ Transfer Set is ideal for transferring sterile liquids.
  • Dissolution of lypophilisates
  • Mixing solutions and medicine
  • Flooding of erythrocyte concentrate
  • Slender, slightly siliconized spikes with round edges to prevent shearing of rubber particles
  • Comfortable handle plate