Learn More
Masterflex™ Tubo trasparente C-Flex™
Codice prodotto. 11797389
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
11797389 6.4 mm 9.6 mm 7.50m
11780479 1.6 mm 3.2 mm 7.50m
11700489 3.2 mm 6.4 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11797389 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0642210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    81.24€ / 7.5m
    Risparmia 9.76€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Meets the demands of various industries
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Certificazione/Conformità Requisiti USP Classe VI, FDA, GMP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 9.6 mm
Overall Length (Metric) 7.5 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, biotecnologie e uso generico in laboratorio per applicazioni che richiedono prestazioni elevate, alternativa economica al silicone al platino
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Trasparente
Flexibility Flessibile
Pressione massima 20 psi
Max. Operating Temperature (Metric) da –45 a 135 °C