Learn More
Scientific Glass™ Transparent Glass Staining Trough
Codice prodotto. 12888735
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Vaschetta di colorazione
Altezza (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12888735 Vaschetta di colorazione 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12888735 Fornitore Scientific Glass™ N. del fornitore 2960/1
Spedizione stimata: 23-12-2026
Prevent evaporation of staining liquid using the drop-on lid supplied with the Transparent Glass Staining Trough. This heavy glass staining jar is an essential microscope accessory for the laboratory.
  • Glass trough with lid
  • Holds microscope slides 76mm x 26mm
  • Two different styles
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Forma del fondo Piatto
Materiale Vetro soda-calcico
Tipo Vaschetta di colorazione
Da utilizzare con (applicazione) Rack per colorazione
Conteggio vetrini 25
Dimensioni (L x P) 112 x 112 mm
Dimensioni (L x P x A) 112 x 112 x 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 112 mm
Larghezza (sistema metrico) 112 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Profondità (sistema metrico) 112 mm