Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura stretta in LDPE trasparente
Codice prodotto. 11837900
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 ml
Chemical Label:
Acetonitrile
Acido acetico
Acqua distillata
Eptano
Etanolo
Etilacetato
Isopropanolo
Metanolo
N,N-Dimetilformammide
Pentane
Tetraidrofurano (THF)
Toluene
Xilene
Colore della vite:
Arancione
Blu
Giallo
Green
Rosso
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Chemical Label Colore della vite Dimensioni filettatura (sistema metrico) unitSize
11837900 250 mL Isopropanolo Giallo GL 25 pezzi 12
11807900 250 mL Acqua distillata Blu GL 25 pezzi 12
11847900 250 mL Etanolo Arancione GL 25 pezzi 12
15201319 250 mL Etilacetato Rosso GL 25 pezzi 12
11817910 500 mL Acido acetico Rosso GL 25 pezzi 6
11887910 500 mL N,N-Dimetilformammide Rosso GL 25 pezzi 6
11867900 500 mL Metanolo Green GL 25 pezzi 12
11887950 500 mL Toluene Rosso GL 25 pezzi 6
11807910 500 mL Acetonitrile Rosso GL 25 pezzi 6
10700523 500 mL Etilacetato Rosso GL 25 pezzi 12
15752046 500 mL Tetraidrofurano (THF) Rosso GL 25 pezzi 6
15742046 500 mL Eptano Rosso GL 25 pezzi 6
15762046 500 mL Xilene Rosso GL 25 pezzi 6
15712076 500 mL Pentane Rosso GL 25 pezzi 6
15782046 1000 ml Isopropanolo Rosso GL 32 pezzi 12
15772046 1000 ml Metanolo Rosso GL 32 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 11837900 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 1331849
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Work safely with potentially dangerous chemicals. VITLAB™ VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles feature a permanent safety imprint, color-coded VENT-CAP and precise spray control to eliminate drips and leaks and ensure safe handling.
VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles – Wash bottles meet all safety requirements for working with potentially dangerous chemicals.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Trasparente
Materiale Flacone in LDPE con erogatore a spruzzo in PP, Polypropylene
Imballaggio Confezionate singolarmente in sacchetti di PE
Quantità Confezione da 12
Colore della vite Giallo
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Product Type Safety Wash Bottle
Chemical Label Isopropanolo
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Tipo di chiusura Vented Screw Cap