Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura stretta in LDPE trasparente
Descrizione
VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles – Wash bottles meet all safety requirements for working with potentially dangerous chemicals.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Flacone in LDPE con erogatore a spruzzo in PP, Polypropylene |
| Imballaggio | Confezionate singolarmente in sacchetti di PE |
| Quantità | Confezione da 6 |
| Colore della vite | Rosso |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 25 |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Product Type | Spruzzette di sicurezza |
| Vedi altri risultati |