Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura stretta in LDPE trasparente
Work safely with potentially dangerous chemicals. VITLAB™ VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles feature a permanent safety imprint, color-coded VENT-CAP and precise spray control to eliminate drips and leaks and ensure safe handling.
Marca:  VITLAB™ 1331869
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11847900
  • 50.88€ / pezzi 12
Spedizione stimata
09-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles – Wash bottles meet all safety requirements for working with potentially dangerous chemicals.
Specifica
Specifica
Vented Screw Cap
135 mm
250 ml
Trasparente
Confezionate singolarmente in sacchetti di PE
Arancione
GL 25
58 mm
Stretto
Etanolo
Flacone in LDPE con erogatore a spruzzo in PP
Confezione da 12
Spruzzette di sicurezza