Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate non sterili in LDPE trasparente
Codice prodotto. 13439108 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 ml
4 ml
7 ml
10 ml
Gocce/mL:
18
20
25
30
50
Graduato:
No
Sì
Stile punta:
Extended
Extra lungo
Jumbo
Standard
Stelo sottile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 400
pezzi 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Gocce/mL Graduato Stile punta Dimensione della confezione
13439108 3 ml 25 Sì Standard pezzi 500
13469118 1 ml 30 No Standard pezzi 400
13499108 1 ml 30 Sì Standard pezzi 500
13439118 1 ml 30 Sì Extended pezzi 500
13459118 4 ml 30 No Stelo sottile pezzi 500
13459108 4 ml 50 No Standard pezzi 500
13449108 7 ml 20 No Extra lungo pezzi 100
13449118 10 ml 18 No Jumbo pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 13439108
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per prevenire il rischio di contaminazione incrociata. Le pipette di trasferimento non sterili Fisherbrand™, in LDPE trasparente, sono realizzate in plastica flessibile e infrangibile e sono progettate per sostituire le pipette Pasteur in vetro. Le pipette graduate e non graduate sono disponibili in numerosi formati e modelli, tra cui Jumbo, a stelo sottile ed extra lungo.
  • Built-in bulb eliminates the need for plugging, packaging and autoclaving
  • Flexible stem bends to sample from narrow or small tubes
  • Low affinity surface reduces loss of cells and valuable proteins due to binding
  • Soft plastic pipets made of non-toxic low-density polyethylene (LDPE)
  • Non-sterile, transparent and fully recyclable
Specifica
Materiale LDPE
Gocce/mL 25
Graduato Sì
Graduazioni 0.5 ml
Quantità Confezione da 500
Stile punta Standard
Volume (sistema metrico) di erogazione Gocce da 40 μl
Volume (sistema metrico) 3 ml
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Tipo Pipetta per trasferimento