Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate non sterili in LDPE trasparente
Codice prodotto. 13469118 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 ml
4 ml
7 ml
10 ml
Gocce/mL:
18
20
25
30
50
Graduato:
No
Stile punta:
Extended
Extra lungo
Jumbo
Standard
Stelo sottile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 400
pezzi 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Gocce/mL Graduato Stile punta unitSize
13469118 1 ml 30 No Standard pezzi 400
13499108 1 ml 30 Standard pezzi 500
13439118 1 ml 30 Extended pezzi 500
13439108 3 ml 25 Standard pezzi 500
13459118 4 ml 30 No Stelo sottile pezzi 500
13459108 4 ml 50 No Standard pezzi 500
13449108 7 ml 20 No Extra lungo pezzi 100
13449118 10 ml 18 No Jumbo pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 13469118
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per prevenire il rischio di contaminazione incrociata. Le pipette di trasferimento non sterili Fisherbrand™, in LDPE trasparente, sono realizzate in plastica flessibile e infrangibile e sono progettate per sostituire le pipette Pasteur in vetro. Le pipette graduate e non graduate sono disponibili in numerosi formati e modelli, tra cui Jumbo, a stelo sottile ed extra lungo.
  • Built-in bulb eliminates the need for plugging, packaging and autoclaving
  • Flexible stem bends to sample from narrow or small tubes
  • Low affinity surface reduces loss of cells and valuable proteins due to binding
  • Soft plastic pipets made of non-toxic low-density polyethylene (LDPE)
  • Non-sterile, transparent and fully recyclable
Specifica
Materiale LDPE
Gocce/mL 30
Graduato No
Quantità Confezione da 400
Stile punta Standard
Volume (sistema metrico) di erogazione 33 μL drop
Volume (sistema metrico) 1 ml
Lunghezza (sistema metrico) 104 mm
Tipo Pipetta di trasferimento