Learn More
VITLAB™ Contenitori per campioni in LDPE trasparente
Store liquid or solid samples securely. VITLAB™ Transparent LDPE Sample Containers feature an attached snap-on lid to protect samples from contamination, leaking or spillage. Transparent bottles ensure easy identification. Available in a variety of sizes.
61.85€ - 115.00€
Specifica
Materiale chiusura | LDPE |
---|---|
Tipo di chiusura | Coperchio a scatto |
Product Type | Contenitore per campioni |
Colore | Trasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Storing a Wide Variety of Liquid and Solid Materials |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15772006
|
VITLAB™
80732 |
8 mL | 100Pack |
103.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10063124
|
VITLAB™
80734 |
25 mL | 100Pack |
115.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15792006
|
VITLAB™
80736 |
30 mL | 50Pack |
61.85€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10093363
|
VITLAB™
80735 |
50 ml | Confezione da 50 |
63.50€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Economical, ready-to-use containers ideal for storing a wide variety of liquid and solid materials.- Constructed of durable, break-resistant low-density polyethylene (LDPE)
- Transparent bottles allow for easy identification of contents
- Snap-on lids prevent spills and leaks, even when the bottle is upside down
- Attached lids keep closure accessible for one-handed use and can’t be lost
Specifica
LDPE | |
Contenitore per campioni | |
Storing a Wide Variety of Liquid and Solid Materials | |
LDPE | |
Round |
Coperchio a scatto | |
Trasparente | |
Plug Seal Cap | |
Transparent |