Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio con imboccatura ampia stampate VITsafe™
Codice prodotto. 15762066
Cambia vista
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Etanolo
Etilacetato
Isopropanolo
Metanolo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Chemical Label unitSize
15762066 Distilled Water pezzi 12
15772066 Metanolo pezzi 12
15782066 Isopropanolo pezzi 12
15792066 Etilacetato pezzi 12
15702076 Etanolo pezzi 12
15742076 Acetone pezzi 12
10287802 Acetone Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15762066 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 1353819
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con simboli di sicurezza duraturi e altre importanti informazioni stampati per la massima sicurezza in laboratorio. Le spruzzette con imboccatura larga Vitlab™ VITsafe™ sono caratterizzate da un tappo con sfiato con codifica a colori che permette la facile identificazione visiva del liquido.
  • Manufactured from PE-LD (or PP for Acetone and MEK), spray tube from PP
  • Complies in accordance to Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS)
  • Imprinted with:
    • Material name in German, English, French and Spanish
    • Chemical formula, CAS No, hazard pictogram, signal word
    • Risk Phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
  • Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube
  • The VENT-CAP design oprevents almost all static overpressure minimizing leakage or dripping
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale LDPE
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità Direttiva (CE) n. 1272/2008 (GHS)
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 226 mm
Chemical Label Distilled Water
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 91 mm
Tipo di chiusura Sfiato