Learn More
Bohlender™ Transparent PFA Graduated Wash Bottles
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | PFA |
| Quantità | 1Pack |
| Product Type | Wash Bottle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fits GL 32 Thread Laboratory Bottles |
| Diametro (sistema metrico) | 92 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |