Learn More
Deutsch Neumann™ Transparent Polyethylene Tubing
Codice prodotto. 10603491
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.8 mm
Dimensione della confezione:
100m
50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10603491 2 mm 2.8 mm 100m
10648325 8 mm - 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10603491 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3550228
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Resistant to acids, bases, alcohols and salt solutions through a temperature of 80°C.
  • Free of smells and flavors
  • Chemically resistant and flexible
  • Provided in lengths of 5m
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
Materiale Polyethylene
Diametro (sistema metrico) esterno 2.8 mm
Overall Length (Metric) 100 m
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Min. Operating Temperature (Metric) 80°C
Quantità confezione 1 Each
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C