Learn More
Vitlab™ Becher in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 10370642
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10370642 2000 ml pezzi 6
10129110 250 ml Pezzo
10124322 250 ml pezzi 12
10333631 500 ml Pezzo
10523822 500 ml pezzi 12
10190041 1000 ml Pezzo
10391572 1000 ml pezzi 6
10653751 2000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10370642 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 443081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.65€
    53.55€ / pezzi 6
    Risparmia 9.10€
    14% Sconto
In stock
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher in polipropilene trasparente VITLAB™ dispongono di una comoda impugnatura per una presa stabile e una scala in rilievo blu di facile lettura.
  • Highly transparent polypropylene beaker
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Conditionally autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
  • For autoclaving, we recommend model 440941 with raised graduations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 150 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 215 mm