Learn More
Vitlab™ Imbuto in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 11827960
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11827960 14 ml pezzi 24
10622811 222 ml Pezzo
12724098 222 ml pezzi 12
11817960 32 ml pezzi 24
10608972 342 ml pezzi 12
10058540 817 ml Pezzo
10783923 817 ml pezzi 12
10242261 88 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11827960 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 41194
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Imbuti per molteplici applicazioni di imbottigliamento e decantazione nell'industria alimentare. Imbuti in polipropilene trasparente VITLAB™ con pratica impugnatura e anello per aggancio. Ideali per polveri e liquidi.
  • Transparent polypropylene funnel
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 40 mm
Capacità (sistema metrico) 14 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 4 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 35 mm