Learn More
Vitlab™ Imbuto largo in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 10088550
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12500 ml
3200 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
250 mm
350 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
30 mm
35 mm
Altezza (sistema metrico):
260 mm
440 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10088550 12500 ml 350 mm 35 mm 440 mm Pezzo
15712106 3200 ml 250 mm 30 mm 260 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10088550 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 41994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.15€
    25.49€ / pezzi 1
    Risparmia 6.66€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Gli imbuti larghi in polipropilene trasparente VITLab™ sono adatti per il riempimento con grandi quantità di liquidi.
  • Rapid flow due to steep 60°C angle
  • Handle for hanging (Size 12500mL does not have handle)
  • Suitable for foodstuff
  • Accessories available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 350 mm
Capacità (sistema metrico) 12500 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 35 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 440 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile Sì
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il riempimento con grandi quantità di liquidi