Learn More
Vitlab™ Imbuto largo in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 15712106
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12500 ml
3200 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
250 mm
350 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
30 mm
35 mm
Altezza (sistema metrico):
260 mm
440 mm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Altezza (sistema metrico) Unit Size
15712106 3200 ml 250 mm 30 mm 260 mm pezzi 6
10088550 12500 ml 350 mm 35 mm 440 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15712106 Supplier Vitlab™ Supplier No. 41894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    84.84€ / pezzi 6
    Risparmia 23.16€
    21% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Gli imbuti larghi in polipropilene trasparente VITLab™ sono adatti per il riempimento con grandi quantità di liquidi.
  • Rapid flow due to steep 60°C angle
  • Handle for hanging (Size 12500mL does not have handle)
  • Suitable for foodstuff
  • Accessories available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) parte superiore 250 mm
Capacità (sistema metrico) 3200 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 30 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile Sì
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il riempimento con grandi quantità di liquidi
Quantità Confezione da 6