Learn More
Vitlab™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 10713533
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10713533 68 mm pezzi 10
11897890 110 mm pezzi 10
10008630 110 mm Pezzo
10557561 68 mm Pezzo
10717021 75 mm Pezzo
11877890 75 mm pezzi 10
11887890 94 mm pezzi 10
10443711 138 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10713533 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 70794
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these funnels for a variety of bottling and decanting applications in the food industry. VITLAB™ Transparent Polypropylene Powder Funnels feature a short, wide stem. Ideal for transfer of powdered and granular substances.
  • Transparent polypropylene funnel
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 65 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 15 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 25 mm